Beschreibung
Beinhaltet
16 gepackte Protein G HP SpinTrap Säulen, ein Werkzeug zum Entfernen der unteren Kunststoffkappe und Anleitung. Ebenfalls enthalten ist ein Protokoll, das keine Vorbehandlung der Probe erfordert, für eine effiziente, kleinvolumige Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum- und Zellkulturüberständen in weniger als 20 min.
- Protokolle sowohl für klassische Elutionsmethoden als auch für Vernetzungsmethoden; für die Verwendung mit einer herkömmlichen Mikrozentrifuge ausgelegt
- Format für die Elution für Elektrophorese- und LC-MS-Analysearbeitsabläufe
- Schnelle Bindungskinetik und hohes Bindungsvermögen liefern eine hohe Ausbeute
- Vorgepackt mit Protein G Sepharose™ High Performance Medium zur Kopplung von Antikörpern aus IgG-Subklassen
- Einfache Skalierung mit vorverpackten HiTrap™ Protein G HP Säulen
- Matrix: Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 %
- Bindungsvermögen: > 1 mg Human-IgG/Säule
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-Stabilität: 3 bis 9 (langzeitig), 2 bis 9 (kurzzeitig)
- Nutzinhalt der Säule: 800 μ l
- Max. Probenladevolumen: 600 μ l
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Protein G Sepharose HP SpinTrap Spin-Säule |
| Menge | 800 μl |
| Enthält | 16 vorverpacktes Protein G HP SpinTrap Säule, Werkzeug zum Entfernen der Kappe mit Plastikboden und Anweisungen, Protokoll |
| Ligandentyp | Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region (2 mg/ml-Medium) |
| pH-Bereich | 3 bis 9 (langzeitig), 2 bis 9 (kurzzeitig) |
| Partikelgröße | 34 μm |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 8 °C |
| Säulentyp | Protein G Sepharose Spin-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleinvolumige Aufreinigung von Antikörpern oder Anreicherung von Proteinen von Interesse in vorverpackten Spin-Säulen für Elektrophorese oder LC/MS |
Sicherheit und Handhabung
- Protein G HP SpinTrap
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol