Learn More
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Artikelnummer. 11555664 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11555664 5 x 1 ml 5 Stück
11545664 2 x 1 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11555664 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28967070
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hohes Bindungsvermögen,27 mg humanes IgG/ml Medium zum effizienten Einfangen von Antikörpern in hoher Ausbeute und Reinheit
  • Nicht haftende Beads
  • Matrix: Paramagnetische, sphärische, stark quervernetzte Agarose-Partikel
  • Ligand: Protein G
  • Farbe: Schwarz
  • Betriebstemperatur: Raumtemperatur
  • Kann ohne Reinigungsmittel verwendet werden
  • Für die Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening auf monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen
  • Verfügbar in Packungen mit 2 x 1 ml- und 5 x 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Protein G Mag Sepharose Xtra magnetische Perle
Bindungsvermögen 27 mg humanes IgG/ml Gel
Matrix Paramagnetische, runde, stark quervernetzte Agarose-Partikel
Menge 5 x 1 ml
Inhalt und Lagerung 4°bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening auf monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen
Ligand Protein G
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G Mag Sepharose Xtra
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.