Learn More
Proteingel-Ladefarbstoff für SDS-PAGE, 2x (dunkelviolette Flüssigkeit/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10376363
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Poly-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10376363 5 ml Poly-Flasche 5 Milliliter
10429313 1 ml Poly-Röhrchen 1 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10376363
Marke: Fisher BioReagents BP6375
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Farbstoff wird den Proteinproben vor der Elektrophorese auf SDS–PAGE-Gelen hinzugefügt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Chemischer Name oder Material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Verpackung Poly-Flasche
Farbe Violett
Menge 5 ml
Physikalische Form Flüssig