Learn More
Proteingel-Ladefarbstoff für SDS-PAGE, 2x (dunkelviolette Flüssigkeit/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27980
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Poly-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10429313
Marke: Fisher BioReagents BP6371
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Farbstoff wird den Proteinproben vor der Elektrophorese auf SDS–PAGE-Gelen hinzugefügt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Chemischer Name oder Material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Verpackung Poly-Röhrchen
Farbe Violett
Menge 1 ml
Physikalische Form Flüssig