Learn More
Thermo Scientific™ Protein-Kinase C (19-36)
Artikelnummer. p-5384957
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467779 0,5 mg 0.50 Milligramm
15477779 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15467779
Marke: Thermo Scientific™ J66426.|D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung PKC Inhibitor Peptide
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 2151.51
Produkttyp Protein Kinase C (19-36)
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Arg-Phe-Ala-Arg-Lys-Gly-Ala-Leu-Arg-Gln-Lys-Asn-Val-His-Glu-Val-Lys-Asn
Nur für Forschungszwecke