Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proteinkinase-Inhibitor
Artikelnummer. 15414239
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414239 5 mg 5 Milligramm
15424239 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414239 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61687.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor der Proteinkinase A
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97161-97-2
Summenformel Gehäuse C27H21N3O5
Synonym Gehäuse K252a
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Proteinkinase A
Formelmasse 467,47
Form Pulver
InChI-Schlüssel KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O
IUPAC-Name Methyl-16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaen-16-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 467.48
RUO– Nur für Forschungszwecke