Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308637 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
Artikelnummer. 30308637
Marke: Eppendorf™ 0030122623
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss bieten einen zuverlässigen Probenschutz und eine auslaufsichere Lagerung. SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifikation, während die BioBased-Optionen eine umweltfreundliche Alternative.
  • Garantissent un stockage étanche et protègent l'intégrité des échantillons
  • Conviennent à un large éventail de tâches de laboratoire, ce qui accroît la flexibilité
  • Matériaux de haute qualité pour des performances durables et robustes
  • Exempts de plastifiants, de biocides ou d'agents de démoulage
  • Graduations claires et visibles pour une estimation rapide du volume
  • Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace
  • Disponibles en formats 15 mL, 25 mL et 50 mL
  • La matrice de données 2D (SafeCode) en option offre un codage en deux étapes pour une identification fiable de l'échantillon
  • La fonction de correction d'erreur ECC200 permet une lecture fiable des codes comportant jusqu'à 25 % de codes endommagés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Grau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Menge 240 (12 Packungen x 20 Röhrchen)
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 115 mm
Reinigungsnachweise PCR clean (unsteril)
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp Rohr
Max. RZB 19,500 x g