Learn More
Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18639121
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98652-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18613314
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98652-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 Polyclonal antibody specifically detects Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
23509
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
FUT12EC 2.4.1.221, GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 1, KIAA0180MGC2482, o-fucosyltransferase protein, O-Fuc-T, O-FucT-1, O-FUT, Peptide-O-fucosyltransferase 1, protein O-fucosyltransferase 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Protein O-Fucosyltransferase 1/POFUT1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.