Learn More
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Antibody (SR1444), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200005610 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18657994 100 μg 100 Mikroliter
18694055 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18657994
Marke: Novus Biologicals NBP322274100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Monoclonal antibody specifically detects Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1444
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias ACPA, AGP7PR3, azurophil granule protein 7, C-ANCA, EC 3.4.21, EC 3.4.21.76, Leukocyte proteinase 3, MBN, MBT, myeloblastin, Neutrophil proteinase 4, NP4, NP-4, P29C-ANCA antigen, PR-3CANCA, proteinase 3, serine proteinase, neutrophil, Wegener autoantigen, Wegener granulomatosis autoantigen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 (Uniprot #: P24158)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5657
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG