Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, gebrauchsfertige Lösung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 39450-01-6 |
| Farbe | Transparent, farblos |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Formelmasse | 28.9 kd |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine stabile und stark reaktive Serinprotease, die für die Isolierung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird |
| Produkttyp | DNA-Extraktionsreagenz |
| Menge | 5 ml |
| Form | Flüssig, 28,9 kDa |