Learn More
Prothoat, TRC
Artikelnummer. 30136791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136791 250 mg 250 Milligramm
30135064 1 g 1 Gramm
30003946 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP838810250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2275-18-5
Summenformel C9 H20 N O3 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphinotoylsulfanyl-N-Propan-2-Ylacetamid
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prothoate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Formelmasse 285.0622