Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Glutathion-Agarose 4B.
Artikelnummer. 11962462
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Gel nicht autoklavieren.
Artikelnummer. 11962462
Marke: Macherey-Nagel™ 745500.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gel nicht autoklavieren.
Ermöglicht die schnelle und kostengünstige Reinigung von GST-markierten Proteinen. Macherey-Nagel™ Protino™ Glutathion-Agarose 4 B ist ein Affinitätschromatographie-Medium, das aus besiedelter Bead-Agarose in einer wässrigen Suspension besteht. Es bietet ein marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis.
Protino™ Glutathion Agarose 4B ist ein Medium für die Affinitätschromatographie, das eine schnelle, einstufige Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen und anderen Glutathion bindenden Proteinen ermöglicht. Die Aufreinigung von Fusionsproteinen aus einem Gesamtzell-Lysat basiert auf der starken Affinität der GST-Gruppe für Glutathion, das auf Agarose-Beads immobilisiert ist.
  • Höchste Leistung–Entspricht Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
  • Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte—Keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
  • Für den Universalgebrauch—Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
  • Höchste Flexibilität bei Anwendungen—Für Batch-Binding, Schwerkraftsäulenchromatographie, MPLC/FPLC™
Spezifikation
Säulenbettvolumen 10 ml
Bindungsvermögen 8 mg/ml
Konzentration 75 %Ige wässrige Suspension in 20 %igem Ethanol
Flussrate 250 cm/h
Material Gesetzte gekörnte Agarose
Matrix 4 %ige gekörnte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C für bis zu 3 Jahre
Partikelgröße 90 μm
Menge 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von GST-markierten Proteinen durch Affinitätschromatographie
Typ Agarose
Probenvolumen 0,2 bis 1,0 ml/min (Mit 1 ml Bettvolumen/Säule mit 6,6 mm Innendurchmesser), 0,5 bis 5,0 ml/min (mit 10 ml Bettvolumen/Säule mit 16 mm ID)
Ligandentyp Chelatligand: Glutathion, über Schwefelatom gebunden
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protino Glutathione Agarose 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)