Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Glutathion-Agarose 4B.
Artikelnummer. p-8013775
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Gel nicht autoklavieren.
Artikelnummer. 11962462
Marke: Macherey-Nagel™ 745500.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gel nicht autoklavieren.
Ermöglicht die schnelle und kostengünstige Reinigung von GST-markierten Proteinen. Macherey-Nagel™ Protino™ Glutathion-Agarose 4 B ist ein Affinitätschromatographie-Medium, das aus besiedelter Bead-Agarose in einer wässrigen Suspension besteht. Es bietet ein marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis.
Protino™ Glutathion Agarose 4B ist ein Medium für die Affinitätschromatographie, das eine schnelle, einstufige Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen und anderen Glutathion bindenden Proteinen ermöglicht. Die Aufreinigung von Fusionsproteinen aus einem Gesamtzell-Lysat basiert auf der starken Affinität der GST-Gruppe für Glutathion, das auf Agarose-Beads immobilisiert ist.
  • Höchste Leistung–Entspricht Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
  • Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte—Keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
  • Für den Universalgebrauch—Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
  • Höchste Flexibilität bei Anwendungen—Für Batch-Binding, Schwerkraftsäulenchromatographie, MPLC/FPLC™
Spezifikation
Säulenbettvolumen 10 ml
Bindungsvermögen 8 mg/ml
Konzentration 75 %Ige wässrige Suspension in 20 %igem Ethanol
Flussrate 250 cm/h
Material Gesetzte gekörnte Agarose
Matrix 4 %ige gekörnte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C für bis zu 3 Jahre
Partikelgröße 90 μm
Menge 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von GST-markierten Proteinen durch Affinitätschromatographie
Typ Agarose
Probenvolumen 0,2 bis 1,0 ml/min (Mit 1 ml Bettvolumen/Säule mit 6,6 mm Innendurchmesser), 0,5 bis 5,0 ml/min (mit 10 ml Bettvolumen/Säule mit 16 mm ID)
Ligandentyp Chelatligand: Glutathion, über Schwefelatom gebunden
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protino Glutathione Agarose 4B
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado