Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ GST/4 B-Säulen-Adaptersätze
Beschreibung
Protino™ GST/4B-Säulen
- Gebrauchsfertige FPLC-Säulen gefüllt mit Protino™ Glutathion-Agarose 4 B
- Die beste Wahl für eine kostengünstige GST-Tag Proteinaufreinigung
- Bestes Äquivalent zu Glutathion-Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B-Säulen
- Ersetzen Sie einfach Ihre aktuellen Produkte, keine Optimierung oder Protokolländerung erforderlich
- Geeignet für kleine Proteine, große Proteinkomplexe, Proteine mit niedrigen Expressionsraten, universell einsetzbar
- Marktführendes Leistungsverhalten zu einem unschlagbaren Preis
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | 1 x 1/4 Zoll-28-Buchse auf 10-32-Stecker; 1 x 10-32-Buchse auf 1/4 Zoll-28-Buchse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MPLC-System (z. B. BioLogic, BIO-RAD) |
| Menge | 1 Set |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von GST-markierten Proteinen |
| Typ | 1/4-28-Adaptersatz |
| Säulentyp | Säulenannahme |