Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 mL FPLC™ Columns
Artikelnummer. 11982552
Click to view available options
Menge:
5 mL
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11982552
Marke: Macherey-Nagel™ 745415.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The method of choice for His-tag protein purification in a ready-to-use 5 mL FPCL columns.
  • Ziel: Protein
  • Verfahren: Metallchelatchromatographie (IMAC)
  • Matrix: Agarose mit 6% Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
  • Bead-Größe: 45 bis 165 μm
  • Bindungsvermögen: 250 mg
  • Für eine schnelle und bequeme Aufreinigung von rekombinanten Polyhistidin-getaggten Proteinen durch Metallchelatchromatographie (IMAC)
  • Proteine aus jedem Expressionssystem können unter nativen oder denaturierenden Bedingungen aufgereinigt werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen
Ligandentyp NTA (Nitrilotriessigsäure)
Menge 5 mL
Temperatur Bei 4 bis 8 °C lagern
Typ Proteinlösung
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol