Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA Agarose
Artikelnummer. 12718702
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Milliliter
Artikelnummer. 12718702
Marke: Macherey-Nagel™ 745400.100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Method of choice for His-tag protein purification with best performance.
Spezifikation
Bindungsvermögen Bis zu 50 mg/ml besetzter Agarose
Kapazität (metrisch) 100 ml
Bindungseigenschaft Batch
Matrix Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
Inhalt und Lagerung 4°bis 8 °C
Menge 100 ml
Typ Agarose
Ligandentyp NTA (Nitrilotriessigsäure)
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in