Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA Agarose
28.10 € - 1010.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | Bis zu 50 mg/ml besetzter Agarose |
---|---|
Bindungseigenschaft | Batch |
Matrix | Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+ |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 8 °C |
Menge | 100 ml |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12909934
|
Macherey-Nagel™
745400.1 |
1 ml |
28.10 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12718702
|
Macherey-Nagel™
745400.100 |
100 ml |
1010.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Bis zu 50 mg/ml besetzter Agarose | |
Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+ | |
100 ml | |
NTA (Nitrilotriessigsäure) |
Batch | |
4°bis 8 °C | |
Protino Ni-NTA Agarose |