Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni 1000 prepacked columns (5) kit
Artikelnummer. 10031822
Click to view available options
:
Anzahl der Reaktionen:5
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10031822
Marke: Macherey-Nagel™ 745110.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
  • Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
  • Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
  • Geringe Auslaugung von Metall
  • Hohe Proteinreinheit
  • Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
  • Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
Protino™ NI-TED gepackte Säulen
  • Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
  • Puffer enthalten
Protino™ NI-TED-Harz
  • Trockenmassenmatrix
  • Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
  • Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
  • Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
  • Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen
Spezifikation
Säulenbettvolumen 500 μl
Bindungsvermögen 2,5mg
Bindungseigenschaft Batch
Kitinhalt Puffer
Matrix Makroporöses Silika
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
Typ Protino Ni-TED Kit
Ligandentyp TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protino Ni-TED 1000 packed columns (5)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, monosodium phosphate