missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-TED 150 Kit

Artikelnummer. 10316642
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10316642

Marke: Macherey-Nagel™ 745100.10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Für die Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen

Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
  • Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
  • Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
  • Geringe Auslaugung von Metall
  • Hohe Proteinreinheit
  • Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
  • Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
    Protino™ NI-TED gepackte Säulen
  • Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
  • Puffer enthalten
    Protino™ NI-TED-Harz
  • Trockenmassenmatrix
  • Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
  • Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
  • Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
  • Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™ Anwendungen.

Spezifikation

Säulenbettvolumen 80 μl
Bindungsvermögen 400 μg
Kitinhalt Protino Ni-TED 150 gepackte Säulen, Puffer
Matrix Makroporöses Silika
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen
Typ Protino Ni-TED 150 Kit
Ligandentyp TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin)
Ausreichend für 10 Aufreinigungen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protino Ni-TED 150 packed columns (10)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, monosodium phosphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt