Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-TED 150 Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
- Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
- Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
- Geringe Auslaugung von Metall
- Hohe Proteinreinheit
- Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
- Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
Protino™ NI-TED gepackte Säulen - Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
- Puffer enthalten
Protino™ NI-TED-Harz - Trockenmassenmatrix
- Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
- Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
- Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
- Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 80 μl |
| Bindungsvermögen | 400 μg |
| Kitinhalt | Protino Ni-TED 150 gepackte Säulen, Puffer |
| Matrix | Makroporöses Silika |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen |
| Typ | Protino Ni-TED 150 Kit |
| Ligandentyp | TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin) |
| Ausreichend für | 10 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Protino Ni-TED 150 packed columns (10)
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, monosodium phosphate