Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-IDA 150 packed columns (50) 50 preps for the purification of
Artikelnummer. 12762593
Click to view available options
:
Anzahl der Reaktionen: 50
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12762593
Marke: Macherey-Nagel™ 745150.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen
Protino™ Ni-IDA, die reinere Alternative für höhere Erträge von His-tag Proteinen
  • Chelatgruppe IDA, drei Proteinbindungsstellen
  • Hohe Proteinausbeute/-rückgewinnung auch aus verdünnten Proben
  • Hohe Proteinkonzentration
  • Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
  • Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
Protino™ Ni-IDA-gepackte Säulen
  • Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-IDA-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
  • Puffer enthalten
Protino™ Ni-IDA-Harz
  • Trockenmassenmatrix
  • Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft oder quellt nicht auf – höchste Flexibilität
  • Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
  • Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-IDA-Harz erhältlich
  • Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-IDA-Harz erhältlich
Protino™ Multi-96 Ni-IDA
  • Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-IDA-Harz gefüllte vorgepackte 96-Mikrotiterplatten
  • Puffer enthalten. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen.
Spezifikation
Säulenbettvolumen 80 μl
Bindungsvermögen 0,8mg
Kitinhalt Puffer
Matrix Makroporöses Silika
Menge 50 Reactions
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen
Typ Protino Ni-TED Kit
Ligandentyp IDA (Iminodiessigsäure)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protino Ni-IDA 150 packed columns (50)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, monosodium phosphate