Learn More
Protoporphyrin-9, TRC
Artikelnummer. 30136950
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136950 1 g 1 Gramm
30136248 100 mg 100 Milligramm
30009214 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136950 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8391381G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-12-8
Summenformel C34H34N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 562.66
Synonym Protoporphyrin IX, 7,12-Diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoic Acid, Kammerer's Porphyrin, Levulan, NSC 177389, NSC 2632, Ooporphyrin, Protoporphyrin
IUPAC-Name 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-18-(2-carboxyethyl)-7,12-bis(ethenyl)-3,8,13,17-tetramethyl-21,23-dihydroporphyrin-2-yl]propanoic acid
SMILES C=CC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C5C(=C(C)C(=N5)C=C1N2)C=C)N4)C)C(=C3C)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Protoporphyrin-9
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
Formelmasse 562.258