missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prox1 Antibody (CL13474) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24561JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Prox1 Monoclonal antibody specifically detects Prox1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Prox1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| Homeobox prospero-like protein PROX1, prospero homeobox 1, prospero homeobox protein 1, prospero-related homeobox 1, PROX-1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q92786, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Vision | |
| 5629 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13474 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur