Learn More
Proxymetacainhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Proxymetacaine Hydrochloride |
| CAS | 6-9-5875 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Proxymetacaine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| Mehr anzeigen |