Learn More
Hamilton™ PRP-1 5 μm 100 Å 10,0 x 100 mm
Artikelnummer. 11588124
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
11588124 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11588124 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79355
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PRP-1-Säulen weisen inhärente Umkehrphasen-Trennungsqualitäten auf, sodass keine Beschichtung der stationären Phase erforderlich ist. Die Hydrolyse der Beschichtung der stationären Phase ist oft der begrenzende Faktor für die Nutzungsdauer der Säule, sodass die fehlende Beschichtung des PRP-1-Harzes die Langlebigkeit der Säule verlängert. PRP-1 weist zudem eine außergewöhnliche Probenrückgewinnung auf (≥ 95%).
Datenblatt
  • Trennmodus– Umkehrphase
  • Stationäre Phase– PRP-1
  • Format– HPLC-Säule
  • Hardware-Innendurchmesser– 10 mm
  • Hardwarelänge– 100 mm
  • Partikelgröße– 5 μm
  • USP Einstufung– USP L21
  • Verpackungsmaterialart– PSDVB
  • Porengröße– 100Å
  • Hardware-Materialien– Edelstahl
  • Maximaler Druck– 5.000 psi
  • Mobile Phasengrenzen– pH 1-13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
  • Pufferstärke– 0,0-0,5 N
  • Temperaturgrenzen– 5-85 °C
  • Wiederherstellung– Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser zu 100 % Acetonitril durch. Dreimalige Wiederholung
  • Verbindungsklassifizierung– Bio
  • UOM– 1 Stück
Spezifikation
Säulenformat HPLC-Säule
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5.000 psi
Partikelgröße 5 μm
pH pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
Porengröße 100 Å
Temperatur 5 bis 85 °C
USP-Typ USP L21
Verpackungsmaterial PSDVB
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Produkttyp PRP-1-Säulen