Learn More
Hamilton™ PRP-1 7 μm 100 Å 10 x 250 mm
Descrizione
Datenblatt
- Trennmodus– Umkehrphase
- Stationäre Phase– PRP-1
- Format– HPLC-Säule
- Hardware-Innendurchmesser– 10 mm
- Hardwarelänge– 250 mm
- Partikelgröße– 7 μm
- USP Einstufung– USP L21
- Verpackungsmaterialart– PSDVB
- Porengröße– 100Å
- Hardware-Materialien– Edelstahl
- Maximaler Druck– 5.000 psi
- Mobile Phasengrenzen– pH 1-13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
- Pufferstärke– 0,0-0,5 N
- Temperaturgrenzen– 5-85 °C
- Wiederherstellung– Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser zu 100 % Acetonitril durch. Dreimalige Wiederholung
- Verbindungsklassifizierung– Bio
- UOM– 1 Stück
Specifica
Specifica
| Säulenformat | HPLC-Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5.000 psi |
| Partikelgröße | 7 μm |
| pH | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
| Porengröße | 100 Å |
| Temperatur | 5 bis 85 °C |
| USP-Typ | USP L21 |
| Verpackungsmaterial | PSDVB |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?