Learn More
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 10um Particle Size: PEEK
Artikelnummer. p-4435115
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10074672
Marke: Hamilton™ 79381
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabile Alternative zu C8- oder C18-Säulen
Breiter pH-Bereich
  • Die Stabilität von pH 1 bis 13 ermöglicht die Analyse von Proben bei hohem pH-Wert (8 bis 13) ohne die Möglichkeit eines Säulenabbaus oder eines Wirkungsverlusts. Ein erweiterter pH-Bereich ermöglicht auch die Chromatographie von Proben, während sie ionisiert sind.
  • Gute Probenrückgewinnung
    • Da PRP-1 vollständig aus Poly(Styrol-Divinylbenzol) hergestellt wird, gibt es keine Silanolgruppen, die einen Probenverlust verursachen können, wodurch die Rückgewinnung und Quantifizierung von labilen und reaktiven Proben verbessert wird.
  • Konsistente Reproduzierbarkeit
    • PRP-1-Umkehrphasen-Säulen sind ideal für Anwendungen, die einen hohen Grad an Konsistenz zwischen Säulen und Chargen erfordern (z. B. Qualitätssicherung, klinische Studien). Im Gegensatz zu C8- oder C18-Säulen hat PRP-1 keine stationäre Phasenbeschichtung.
  • Einfache Probenskalierung
    • Die Säulen sind in einer Vielzahl von Größen vorverpackt und getestet erhältlich, die von analytischer bis Semiprep- und präparativer Skala reichen. Konsistentes Verpackungsmaterial ermöglicht ein lineares Scale-up der Methode.
  • Lange Lebensdauer (ausgezeichnete Haltbarkeit)
    • PRP-1-Säulen sind mit einem Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Material verpackt. Diese Stütze ist bis zu 5,000 psi druckstabil und quervernetzt, um Schrumpfung oder Schwellung zu verhindern (häufig in anderen Polymersäulen). Da die Stütze vollständig polymer ist, ohne dass sich Silika verschlechtern kann, ist die Säulenlebensdauer für PRP-1 länger als für als Silika C4-, C8- oder C18-Säulen.
    • Partikelgröße: 10μ m
    • Innendurchmesser der Säulen: 4.1, 4.6, 7 und 10 mm
    • Analytische und semipräparative Vorsäulen
    Spezifikation
    Säulenformat Analysesäule
    Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
    Flussrate 1,0 ml/min
    Länge (metrisch) 250 mm
    Max. Druck 5000 psi (345 bar)
    Kompatibilität der mobilen Phase pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
    Partikelgröße 10 μm
    pH 1 bis 13
    Porengröße 100 Å
    Temperatur 5 °C bis 85 °C
    USP-Typ Gehäuse L21
    Stationäre Phase Gehäuse PRP-1
    Verpackungsmaterial PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
    Säulentyp Umkehrphase
    Phase Umkehrphase
    Material PEEK
    Typ Säule