Learn More
Hamilton™ PRP-C18 Halbvorbereitungs-/Vorbereitungsschutzsäule
Artikelnummer. 16487833
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
12 bis 20 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße
16487833 12 bis 20 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16487833 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.52 €
    458.75 € / 1 Stück
    Sparen 56.77 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie analytische, halbpräparierte und präparative HPLC-Säulen durch Entfernung von Partikelschadstoffen und hochadsorptiven Verbindungen aus den Proben. Hamilton Schutzsäulen sind aus Edelstahl erhältlich.
  • Schützen Sie analytische, semi-preparative und präparative HPLC-Spalten
  • Entfernen Sie partikelhafte Schadstoffe und stark adsorptive Verbindungen aus den Proben, was die Lebensdauer der Säule verlängert
  • Das Design ist modular und der Cartridge-Austausch ist einfach und werkzeugfrei
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Partikelgröße 12 bis 20 μm
Länge (metrisch) 33 mm
Max. Druck 5000 psi
Typ Semiprep-/Vorbereitungs-Wachkolonne
Innendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Stationäre Phase PRP-C18
Material Edelstahl
Verpackungsmaterial PSDVB funktionalisiert mit C18
Zur Verwendung mit (Anwendung) Organische Stoffe
Verfahren Umkehrphase