Learn More
Hamilton™ PRP-h5 5 μm 300 Å 4,6 x 150 mm
Product Code. 12610343
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Unit Size
12610343 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12610343 Supplier Hamilton™ Supplier No. 79272
Verfügbar ab: 11-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pentafluoro reversed-phase column for unique selectivity. The PRP-h5 utilizes the PRP-3 as its base with a pentafluorinated modification, making it more hydrophobic in nature. The PRP-h5, with its functionality derived from a pentafluorinated polymer bead, delivers a selectivity difference from standard silica C18 stationary phases. This gives chromatographers the desired retention characteristics necessary for certain sample types.
  • Trennmodus– Umkehrphase
  • Stationäre Phase– PRP-h5
  • Format– HPLC-Säule
  • Hardware-Innendurchmesser– 4,6 mm
  • Hardwarelänge– 150 mm
  • Partikelgröße– 5 μm
  • Verpackungsmaterialart– PSDVB
  • Porengröße– 300Å
  • Hardware-Materialien– Edelstahl
  • Maximaler Druck– 5.000 psi
  • Mobile Phasengrenzen– pH 1-13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
  • Pufferstärke– 0,0-0,5 N
  • Temperaturgrenzen– 5-85 °C
  • Wiederherstellung– Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser zu 100 % Acetonitril durch. Dreimalige Wiederholung
  • Verbindungsklassifizierung– Peptide/Proteine
  • UOM– 1 Stück
Specifications
Säulenformat HPLC-Säule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5.000 psi
Partikelgröße 5 μm
pH pH 1 bis 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
Porengröße 300 Å
Temperatur 5 bis 85 °C
Verpackungsmaterial PSDVB
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl