missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PRRS Virus ORF7 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5117524
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA.
ORF7 is the nucleoprotein gene of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). The ORF7 encodes the nucleocapsid protein (N), the most abundant viral protein in virus-infected cells.
Spezifikation
| PRRS Virus ORF7 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ORF7 | |
| Recombinant Porcine reproductive and respiratory syndrome virus Nucleocapsid protein (1-123aa). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 2.15 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction