missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRRX1 Antibody (CL14469) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26855JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| PRRX1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54821, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Growth and Development, Neuronal Cell Markers | |
| 5396 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| CL14469 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur