Learn More
PRT062607 Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472557 50 mg 50 Milligramm
16436458 10 mg -
16419047 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472557 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15323
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PRT062607 Hydrochloride
CAS 1370261-97-4
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24ClN9O
Menge 50 mg
Synonym P505-15 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (116.30 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (76.76 mM)
SMILES NC(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(N4N=CC=N4)=C3)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 429.91
Formelmasse 429.91
Reinheit (%) 97.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease