Learn More
Prulifloxacin, MedChemExpress
Beschreibung
Prulifloxacin (NM441) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with a broad spectrum of activity against Gram-positive and -negative bacteria. Prulifloxacin is a prodrug of a thiazeto-quinoline carboxylic acid derivative Ulifloxacin (NM394). Prulifloxacin has the potential for lower urinary tract infections and exacerbations of chronic bronchitis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Prulifloxacin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 123447-62-1 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H20FN3O6S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NM441 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 12.5 mg/mL (27.09 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |