Learn More
Thermo Scientific Chemicals Berliner Blau, rein
Artikelnummer. 10722451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722451 25 g Glasflasche 25 Gramm
13498468 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10722451
Marke: Thermo Scientific Chemicals 215210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14038-43-8
Summenformel C18Fe7N18
Molekulargewicht (g/mol) 859.239
MDL-Nummer MFCD00135663
InChI-Schlüssel DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 77510, Ferric ferrocyanide, Pigment Blue 27
PubChem CID 2724251
IUPAC-Name Eisen(2+);eisen(3+);octadecacyanid
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prussian Blue
Strukturformel Fe4[Fe(CN)6]3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 859.25
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver