Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 0788
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18014232 10 mg 10 Milligramm
18055212 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18014232 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3199/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective A2B antagonist
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027513-54-7
Summenformel C25H27ClN6O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PSB 0788
Menge 10 mg
Formelmasse 543.04
Reinheit >98%
Molekulargewicht 543.039