missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSD-95 Antibody (6G6-1C9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18267870 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18267870 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18267870

Marke: Novus Biologicals NB300556AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PSD-95 Monoclonal specifically detects PSD-95 in Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSD-95
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6G6-1C9
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Gen-Alias discs, large homolog 4 (Drosophila), disks large homolog 4, FLJ97752, FLJ98574, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, PSD95SAP90SAP-90discs large homolog 4, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15
Gensymbole DLG4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant rat PSD-95.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1742
Testspezifität Detects Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95) from rat tissues.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.