Learn More
PSD-95 Antibody (6G6-1C9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB300-556
Produktkode 18751714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00 €
    564.90 € / 100 Mikroliter
    Sparen 33.10 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PSD-95 Monoclonal specifically detects PSD-95 in Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PSD-95
Monoclonal
3.3 mg/mL
Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 2 ug/ test (100ul), Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, Block/Neutralize
DLG4
Purified recombinant rat PSD-95.
100 μL
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
1742
Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
6G6-1C9
Unconjugated
discs, large homolog 4 (Drosophila), disks large homolog 4, FLJ97752, FLJ98574, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, PSD95SAP90SAP-90discs large homolog 4, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Detects Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95) from rat tissues.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only