missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSD-95 Antibody (6G6-1C9), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB300-556PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PSD-95 Monoclonal specifically detects PSD-95 in Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| PSD-95 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| discs, large homolog 4 (Drosophila), disks large homolog 4, FLJ97752, FLJ98574, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, PSD95SAP90SAP-90discs large homolog 4, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Detects Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95) from rat tissues. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 6G6-1C9 | |
| Flow Cytometry | |
| DLG4 | |
| Purified recombinant rat PSD-95. | |
| 0.1 mL | |
| Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific | |
| 1742 | |
| Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur