missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSD-95 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18250911 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18250911 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18250911

Marke: Novus Biologicals NB300294

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PSD-95 Polyclonal specifically detects PSD-95 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSD-95
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000
Zusammensetzung 10mM HEPES (pH 7.5), 0.15M NaCl, 0.1 mg/ml BSA and 50% Glycerol with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P31016
Gen-Alias discs, large homolog 4 (Drosophila), disks large homolog 4, FLJ97752, FLJ98574, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, PSD95SAP90SAP-90discs large homolog 4, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15
Gensymbole DLG4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to amino acid residues from the N-terminal region conjugated to KLH. Accession # P31016
Molekulargewicht des Antigens 95 kDa
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1742
Testspezifität Specific for ∼95k PSD-95 protein.
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.