missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSEN2 Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5148501

Artikelnummer. 30535252

  • 488.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Alzheimer's disease (AD) patients with an inherited form of the disease carry mutations in the presenilin proteins (PSEN1 or PSEN2) or the amyloid precursor protein (APP). These disease-linked mutations result in increased production of the longer form of amyloid-beta (main component of amyloid deposits found in AD brains). Presenilins are postulated to regulate APP processing through their effects on gamma-secretase, an enzyme that cleaves APP. Also, it is thought that the presenilins are involved in the cleavage of the Notch receptor such that, they either directly regulate gamma-secretase activity, or themselves act are protease enzymes. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of PSEN2 have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PSEN2
Polyclonal
Unconjugated
PSEN2
AD3L; AD3LP; AD4; Ad4h; AD5; Alg3; ALG-3; Alzheimer disease 4; CMD1V; E5-1; presenilin 2; presenilin-2; Presenilin-2 CTF subunit; Presenilin-2 NTF subunit; PS2; Ps-2; PSEN 2; PSEN2; Psnl2; STM2; STM-2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5664
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P49810
PSEN2
E. coli-derived recombinant human Presenilin-2, Leu2-Thr80.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt