missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSEN2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH05-18)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275767
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275767 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275767

Marke: Invitrogen™ MA556475

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

PSEN2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IP

Alzheimer's disease (AD) patients with an inherited form of the disease carry mutations in the presenilin proteins (PSEN1 or PSEN2) or the amyloid precursor protein (APP). These disease-linked mutations result in increased production of the longer form of amyloid-beta (main component of amyloid deposits found in AD brains). Presenilins are postulated to regulate APP processing through their effects on gamma-secretase, an enzyme that cleaves APP. Also, it is thought that the presenilins are involved in the cleavage of the Notch receptor such that, they either directly regulate gamma-secretase activity, or themselves act are protease enzymes. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of PSEN2 have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PSEN2
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon PSH05-18
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen PSEN2
Gen-Zugriffsnummer O88777, P49810, Q61144
Gen-Alias AD3L; AD3LP; AD4; Ad4h; AD5; Alg3; ALG-3; Alzheimer disease 4; CMD1V; E5-1; presenilin 2; presenilin-2; Presenilin-2 CTF subunit; Presenilin-2 NTF subunit; PS2; Ps-2; PSEN 2; PSEN2; Psnl2; STM2; STM-2
Gensymbole PSEN2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within Human Presenilin 2/AD5 aa 300-400.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19165, 5664, 81751
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.