Learn More
Pseudomethylionone, TRC
Artikelnummer. 17952995
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952995 250 mg 250 Milligramm
17903745 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP839535250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26651-96-7
Summenformel C14 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 206.3239
Synonym 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one, Methylpseudoionone, Pseudoionone, n-methyl-, Pseudomethylionone
IUPAC-Name (4E,6E)-7,11-dimethyldodeca-4,6,10-trien-3-one
SMILES CCC(=O)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudomethylionone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+
Formelmasse 206.1671
Reinheit (%) >95%