Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10157992
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10157992
Marke: Thermo Scientific™ CM0559B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
Pseudomonas Agar-Base ist so ausgelegt, dass durch Zugabe der entsprechenden Ergänzung (SR0102 oder SR0103) das Medium für Pseudomonas aeruginosa oder Pseudomonas spp. im Allgemeinen selektiv wird.
  • Selektiv: Pseudomonas aeruginosa bilden grün fluoreszierende Kolonien, während das Wachstum von Klebsiella, Proteus und Providencia stark unterdrückt wird.
  • Verbesserte Pigmentproduktion unterstützt die Identifizierung
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pseudomonas-Agar (Basis)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 10.3 l-Medium