Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Beschreibung
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
Pseudomonas Agar-Base ist so ausgelegt, dass durch Zugabe der entsprechenden Ergänzung (SR0102 oder SR0103) das Medium für Pseudomonas aeruginosa oder Pseudomonas spp. im Allgemeinen selektiv wird.
- Selektiv: Pseudomonas aeruginosa bilden grün fluoreszierende Kolonien, während das Wachstum von Klebsiella, Proteus und Providencia stark unterdrückt wird.
- Verbesserte Pigmentproduktion unterstützt die Identifizierung
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pseudomonas-Agar (Basis) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 10.3 l-Medium |