Learn More
Pseudopelletierine, TRC
Artikelnummer. 30427466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427466 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83960010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudopelletierine
CAS 552-70-5
Summenformel C9 H15 N O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO/c1-10-7-3-2-4-8(10)6-9(11)5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-Name (1R,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 153.22
Formelmasse 153.1154