missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Pseudothymidine

Artikelnummer. 16440057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16440057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16440057 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101969

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pseudothymidine is a C-nucleoside analog of thymidine.

Spezifikation

Molekulargewicht 242.23 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.85%
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 61.17 mg/mL (252.53 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
CAS 65358-15-8
Synonym 5-Methyl-2'-Deoxypseudouridin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.