Learn More
β-Pseudouridin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
β-Pseudouridin wird durch Enzyme gebildet, die Ψ-Synthasen genannt werden und nach der Transkription in einem Prozess, der als Pseudouridilierung bezeichnet wird, spezifische Uridin-Rückstände in RNA isomerisieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1.64 g/cm3 |
| Siedepunkt | 598.4 °C (760 mmHg (Literatur)) |
| Brechungsindex | 1.62 (Lit.) |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose Lösung). |
| Formelmasse | 244.2 mol |
| Physikalische Form | Pulver |