missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-Pseudouridin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7083155 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11481212 10 mg 10 Milligramm
11491212 50 mg 50 Milligramm
11401222 250 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11481212

Marke: MP Biomedicals 0219917810

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird bei der Initiierung der Translation verwendet. β-Pseudouridin, MP Biomedicals ist ein Isomer des Nukleosids Uridin, das in allen Spezies und in vielen RNA-Klassen (außer mRNA) gefunden wird. Studien deuten darauf hin, dass es strahleninduzierte Chromosomenaberrationen in menschlichen Zellen reduziert

β-Pseudouridin wird durch Enzyme gebildet, die Ψ-Synthasen genannt werden und nach der Transkription in einem Prozess, der als Pseudouridilierung bezeichnet wird, spezifische Uridin-Rückstände in RNA isomerisieren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1445-07-4
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.20
MDL-Nummer MFCD00038458
InChI-Schlüssel PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonym Pseudouridin, Beta-Pseudouridin, Psi-Uridin, 5-beta-d-ribofuranosyl-uracil, Beta-d-pseudouridin, Pseudouridin C, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-Dihydroxy-5-Hydroxymethyltetrahydrofuran-2-yl-Pyrimidin-2,4 1h,3h-dion, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC-Name 5-[(2 S,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1 H-Pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O

Spezifikation

Dichte 1.64 g/cm3
Siedepunkt 598.4 °C (760 mmHg (Literatur))
Brechungsindex 1.62 (Lit.)
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose Lösung).
Formelmasse 244.2 mol
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.