Learn More
Novus Biologicals™ PSF2 Antibody (3H4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals™ H00051659-M02
Artikelnummer. 18345999
  • 589.00 € / 0.01 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PSF2 Monoclonal antibody specifically detects PSF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PSF2
Monoclonal
Unconjugated
In 1x PBS, pH 7.4
DNA replication complex GINS protein PSF2, GINS complex subunit 2, GINS complex subunit 2 (Psf2 homolog), HSPC037, PSF2Pfs2
GINS2 (AAH03186, 1 a.a. ∽ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLL
0.1 mg
Cell Cycle and Replication
51659
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b κ
ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA
3H4
Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
AAH03186
Mouse
IgG purified