Learn More
PSG1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00 € - 470.00 €
Spezifikation
Antigen PSG1
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18687302
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-95140-0.02ml
0.02 mL
188.00 €
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18644142
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-95140-0.1ml
0.1 mL
470.00 €
0.01 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PSG1 Polyclonal antibody specifically detects PSG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
PSG1
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
CD Markers, Immunology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5669
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
B1G1CD66 antigen-like family member F, CD66f, CD66f antigen, DHFRP2, Fetal liver non-specific cross-reactive antigen 1/2, FLJ90598, FLJ90654, FL-NCA-1/2, PBG1, pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1, pregnancy-specific B-1 glycoprotein, Pregnancy-specific beta-1 glycoprotein C/D, pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1, Pregnancy-specific glycoprotein 1, PS-beta-C/D, PS-beta-G-1, PSBG-1, PSBG1SP1, PSGGAPSG95, PSGIIA
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-419 of human PSG1 (NP_001171754.1). WWMNGQSLPMTHSLKLSETNRTLFLLGVTKYTAGPYECEIRNPVSASRSDPVTLNLLPKLPKPYITINNLNPRENKDVLNFTCEPKSENYTYIWWLNGQSLPVSPRVKRPIENRILILPSVTRNETGPYQCEIRDRYGGIRSDPVTLNVLYGPDLPRIYPSFTYYRSGEVLYLSCSADSNPPAQYSWTINEKFQLPGQKLFIRHITTKHSGLYVCSVRNSATGKESSKSMTVEVSDWTVP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.